Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Código de producto. 11836774 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836774 50 mL 50 ml
11826774 10 ml 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11836774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20382
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Inmovilice covalentemente proteínas y anticuerpos por residuos de lisina u otras aminas primarias (-NH2) a través de la aminación reductiva con estas partículas de agarosa activadas por aldehídos.
La resina de acoplamiento Thermo Scientific™ AminoLink es agarosa granulada al 4 % entrecruzada que se ha activado con grupos de aldehídos para permitir la inmovilización covalente de anticuerpos y otras proteínas a través de aminas primarias.
La resina de acoplamiento AminoLink es agarosa granulada al 4% entrecruzada que ha sido activada con grupos aldehídos. Las proteínas y otras moléculas con aminas primarias se pueden enlazar (inmovilizar) covalentemente a la resina para crear columnas de cromatografía y utilizarlas en purificación por afinidad. Los grupos aldehídos forman uniones estables de aminas secundarias con aminas primarias, como las existentes en la cadena lateral de residuos de lisina (K) que, por lo general, son abundantes y directamente accesibles en las proteínas. Una vez inmovilizada la proteína, la resina de afinidad preparada se puede utilizar en una variedad de métodos de purificación por afinidad de columnas y por lote donde intervengan interacciones de unión con la proteína inmovilizada. La resina y el vinculante son estables en la mayoría de condiciones de unión y elución de uso frecuente en cromatografía, y permiten utilizar la resina preparada en varios ciclos de procedimientos de purificación por afinidad.
Características destacadas:
  • Resina de acoplamiento AminoLink: agarosa granulada al 4 % entrecruzada activada con aldehídos
  • Ideal para anticuerpos y otras proteínas: inmoviliza moléculas mediante aminas primarias (-NH2)
  • Condiciones de acoplamiento flexibles: acoplamiento eficaz (>85 %) en una amplia gama de condiciones de pH (4-10) y tampón (PBS u otro tampón sin amina, con o sin disolvente orgánico)
  • Inmovilización estable y permanente: la reacción de acoplamiento da como resultado un enlace de amina secundaria estable y resistente a fugas entre la resina y el ligando.
  • Mejor que la inmovilización con agarosa activada por CNBr: la unión es más estable y sin carga, lo que resulta en una unión menos inespecífica en los procedimientos de purificación por afinidad.
  • Versátil y reutilizable: la resina de afinidad preparada se adapta a la columna y las técnicas de afinidad por lotes y puede reutilizarse para las aplicaciones típicas basadas en interacciones de unión de proteínas.
Incluye:
El kit contiene columnas AminoLink preenvasadas, tampón de acoplamiento, tampón de enfriamiento, solución de lavado, solución de cianoborohidruro sódico y accesorios para columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Línea de productos AminoLink
Cantidad 50 mL
Objetivo Anticuerpo, proteínas a través de la amina primaria
Tipo Resina
Fase estacionaria Aldehído
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa