Learn More
Compuesto relacionado con el ácido aminolevulínico B, TRC
Código de producto. 30136481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136481 250 mg 250 miligramos
30138056 1 g 1 g
30003838 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA640833250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109258-71-1
Fórmula molecular C14H13NO5
Peso molecular (g/mol) 275
Sinónimo Methyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoate
Nombre IUPAC metilo 5-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-4-oxopentanoato
SMILES COC(=O)CCC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminolevulinic Acid Related Compound B
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO5/c1-20-12(17)7-6-9(16)8-15-13(18)10-4-2-3-5-11(10)14(15)19/h2-5H,6-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0794