Learn More
Clorhidrato de ácido δ-aminolevulínico, 99,7 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432910 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11432910 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11432910 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210024791
El clorhidrato de ácido delta-aminolevulínico es el precursor universal de los tetrapirroles, como la clorofila y el hemo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-2-5451
Fórmula molecular C5H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00012869
Clave InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material δ-Aminolevulinic acid hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.997
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride