Learn More
Ácido aminoiminometanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminoiminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 1184-90-3 |
| Fórmula molecular | C H4 N2 O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Formamidinesulfonic Acid, Aminoimino-methanesulfonic Acid, 1-Amino-1-imino-methanesulfonic Acid, AIMSA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6) |
| SMILES | NC(=N)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido amino(imino)metanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 124.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.9943 |