Learn More
Bicarbonato de aminoguanidinio, TRC
Código de producto. 30324939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324939 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30324939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60971550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Fórmula molecular C H6 N4 . C H2 O3
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
SMILES NNC(=N)N.OC(=O)O
Nombre IUPAC 1-aminoguanidina;ácido carbónico
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0596