Learn More
Bicarbonato de aminoguanidinio, TRC
Product Code. 30326933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30326933 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30326933 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA60971525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Fórmula molecular C H6 N4 . C H2 O3
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
SMILES NNC(=N)N.OC(=O)O
Nombre IUPAC 1-aminoguanidina;ácido carbónico
Peso molecular (g/mol) 136.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0596