Learn More
Nitrato de aminoguanidina, TRC
Código de producto. 30313187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313187 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30313187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6097201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminoguanidinium nitrate
CAS 10308-82-4
Fórmula molecular C H7 N4 . N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1
SMILES NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC nitrato de [amino(hidrazinil)metilideno]azanio
Peso molecular (g/mol) 137.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0549