Learn More
Nitrato de aminoguanidina, 98 %, contiene ca. 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332537 25 g 25 g
11342537 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11632.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137.10 g/mol
Aminoguanidine nitrate is used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de aminoguanidina se utiliza como materia prima farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes, materiales orgánicos y polvos metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10308-82-4
Fórmula molecular CH7N5O3
Peso molecular (g/mol) 137.10
Número MDL MFCD00013174
Clave InChI PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine nitrate
Punto de fusión 138°C to 142°C
Notas del porcentaje del ensayo contiene ≈10 % de agua
Cantidad 25 g
Número UN UN1479
Beilstein 3916056
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza 98%