Learn More
Carbonato de hidrógeno de aminoguanidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470578 100 g 100 g
11480578 500 g 500 g
11490578 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24696.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2582-30-1 | C2H8N4O3 | 136.111 g/mol
Aminoguanidine bicarbonate is an inhibitor of NOS (nitric oxide synthase). Aminoguanidine bicarbonate is used to study the effect of addition of polyamines to rat embryo cell cultures infected with adenovirus type 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bicarbonato de aminoguanidina es un inhibidor de la ONS (óxido nítrico sintasa). El bicarbonato de aminoguanidina se utiliza para estudiar el efecto de la adición de poliaminas a cultivos celulares de embriones de rata infectados con adenovirus de tipo 5.
Solubilidad
Soluble en agua (3,3 mg/ml a 30 °C) y agua (2,7 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2582-30-1
Fórmula molecular C2H8N4O3
Peso molecular (g/mol) 136.111
Número MDL MFCD00012949
Clave InChI OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; ácido carbónico
SMILES C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine hydrogen carbonate
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 3569869
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza ≥98%