Learn More
Clorhidrato de aminoguanidina, TRC
Código de producto. 17992885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992885 1 g 1 g
17904835 5 g 5 g
17984155 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6098631G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1937-19-5
Fórmula molecular CH6N4 . HCl
Peso molecular (g/mol) 110.55
Sinónimo Amino-guanidine Monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, Monohydrochloride (9CI), Aminoguanidine Monohydrochloride, Aminoguanidinium Chloride, GER 11, Pimagedine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; clorhidrato
SMILES Cl.NNC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H