Learn More
Aminoguanidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1041
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Aminoguanidine hydrochloride is a diamine oxidase and NO synthase inhibitor, reduces levels of advanced glycation end products (AGEs) through interacting with 3-deoxyglucosone, is an investigational drug for the treatment of diabetic nephropathy.
Aminoguanidine hydrochloride is a diamine oxidase and NO synthase inhibitor, reduces levels of advanced glycation end products (AGEs) through interacting with 3-deoxyglucosone, is an investigational drug for the treatment of diabetic nephropathy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1937-19-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular CH7ClN4
Sinónimo Pimagedine hydrochloride GER-11 Aminoguanidinium chloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (904.57 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (904.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES NNC(N)=N.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 110.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.55
Porcentaje de pureza 98.0%