Learn More
Bicarbonato de aminoguanidina, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965651 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10316840 250 g Frasco de plástico 250 g
10512931 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11965651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149060051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    261.65€ / 5 Kg
    Ahorro 56.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2582-30-1 | CH6N4·H2CO3 | 136.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2582-30-1
Fórmula molecular CH6N4·H2CO3
Peso molecular (g/mol) 136.11
Clave InChI OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; ácido carbónico
SMILES C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine bicarbonate
Punto de fusión 125°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3
Cantidad 5 kg
Beilstein 03,117
Información de solubilidad Solubility in water: <5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoguanidine bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.