Learn More
Aminoglutetimida, TRC
Código de producto. 30322975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322975 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30322975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609810100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Fórmula molecular C13 H16 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, (±)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, α-(p-Aminophenyl)-α-ethylglutarimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
Nombre IUPAC 3-(4-aminofenil)-3-etilpiperidina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 232.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1212