Learn More
Aminoglutetimida, LoGiCal
Código de producto. 30462724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462724 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462724 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1777.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Nombres de analitos o componentes Aminoglutethimide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H16 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-, (+/-)-Aminoglutethimide, alpha-(p-Aminophenyl)-alpha-ethylglutarimide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
Nombre IUPAC 3-(4-aminofenil)-3-etilpiperidina-2,6-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 232.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232,1212 g/mol