Learn More
(Aminoetilaminometil)fenetilo trimetoxisilano, mezcla de isómeros m y p, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
As a crosslinking agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 128°C (0.2mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane |
| Nombre de nota | Mixture of m and p isomers |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 10 g |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Densidad | 1.02 g/mL |
| Número UN | UN2735 |
| Mostrar más |