Learn More
Aminociclopiraclorometilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminocyclopyrachlor-methyl |
| CAS | 858954-83-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Aminocyclopyrachlor-methyl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 4-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-6-(methoxycarbonyl)pyrimidine, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, Aminocyclopyrachlor Methyl, Aminocyclopyrachlor methyl ester, DPX-KJM 44, Methyl 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimi |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClN3O2/c1-15-9(14)6-5(10)7(11)13-8(12-6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H2,11,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(nc(N)c1Cl)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-cloro-2-ciclopropilpirimidina-4-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |