Learn More
Aminociclopiraclor 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315756 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315756 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10200500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminocyclopyrachlor
CAS 858956-08-8
Nombres de analitos o componentes Aminocyclopyrachlor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 Cl N3 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, DPX-MAT 28
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
SMILES Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2
Nombre IUPAC Ácido 6-amino-5-cloro-2-ciclopropil-pirimidina-4-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 213.621
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0305 g/mol