Learn More
Éster de ácido (aminocarbonil)azanil carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Aminocarbonyl)azanyl Carbamic Acid Ester |
| CAS | 4543-62-8 |
| Fórmula molecular | C2 H5 N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carbamoyloxyurea, (Aminocarbonyl)azanyl Carbamate, N,O-Dicarbamoyl-hydroxylamine, [(Aminocarbonyl)oxy]-urea, N,O-Bis(aminocarbonyl)-hydroxylamine, N-(Carbamoyloxy)urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5N3O3/c3-1(6)5-8-2(4)7/h(H2,4,7)(H3,3,5,6) |
| SMILES | NC(=O)NOC(=O)N |
| Nombre IUPAC | (carbamoilamino) carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 119.079 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.033 |