Learn More
Ácido aminocaproico, Mikromol™
Código de producto. 17909404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17909404 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17909404 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0896.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido aminocaproico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Nombres de analitos o componentes Aminocaproic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Aminocaproic Acid, Ω-Aminocaproic acid, Ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin, epsilon-Aminocaproic acid, epsilon-Amino-n-hexanoic acid, epsilon-Aminohexanoic acid, epsilon-Leucine, epsilon-Norleucine, omega-Aminocaproic acid, omega-Aminohexanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMILES NCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
Peso molecular (g/mol) 131.17
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131,0946 g/mol