Learn More
γ-Aminobutyric acid, MedChemExpress
Descripción
γ-Aminobutyric acid (4-Aminobutyric acid) is a major inhibitory neurotransmitter in the adult mammalian brain, binding to the ionotropic GABA receptors (GABAA receptors) and metabotropic receptors (GABAB receptors. γ-Aminobutyric acid shows calming effect by blocking specific signals of central nervous system.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | γ-Aminobutyric acid |
| CAS | 56-12-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Aminobutyric acid |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (484.87 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCCN |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Mostrar más |