Learn More
Aminobutanol, TRC
Código de producto. 30138750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138750 25 g 25 g
30136271 50 g 50 g
30003775 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60211025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-20-8
Fórmula molecular C4 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 89.14
Sinónimo 1-Butanol, 2-amino-, 2-Amino-1-butanol, (RS)-2-Amino-1-butanol, (±)-2-Amino-1-butanol, 1-(Hydroxymethyl)propylamine, 1-Hydroxy-2-aminobutane, 1-Hydroxy-2-butylamine, 1-Hydroxy-sec-butylamine, 1-Hydroxybutan-2-amine, 2-Amino-1-hydroxybutane, 2-Aminobutyl alcohol, DL-2-Amino-1-butanol, DL-2-Aminobutanol, DL-α-Aminobutanol, NSC 1068, dl-2-Amino-1-butanol
Nombre IUPAC 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-butanol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0841