Learn More
Thermo Scientific™ Aminoallyl-dUTP Solution (10 mM)
Código de producto. 10510871 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
10510871 100 μl 0.10 ml
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10510871 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0091
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Realice el marcado enzimático indirecto no radiactivo del ADN mediante la solución Aminoallyl-dUTP con un nucleótido modificado (5-[3-aminoalil]-2'-desoxiuridina-5'-trifosfato).
La solución Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoalil]-2'-desoxiuridina-5'-trifosfato) se suministra como una solución acuosa de 10 mm y otra de 50 mm ajustadas a un pH de 7,0 con NaOH.
La solución Aminoallyl-dUTP se puede incorporar al ADN mediante un proceso enzimático con transcriptasas inversas, la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa phi29, un fragmento Klenow, un fragmento exo- Klenow y la ADN polimerasa I. El ADN con aminos que se obtiene se puede marcar posteriormente con un colorante fluorescente reactivo a aminos, así como con biotina o hapteno.
La solución Aminoallyl-dUTP se puede incorporar al ADN mediante un proceso enzimático con transcriptasas inversas, la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa phi29, un fragmento Klenow, un fragmento exo- Klenow y la ADN polimerasa I. El ADN con aminos que se obtiene se puede marcar posteriormente con un colorante fluorescente reactivo a aminos, así como con biotina o hapteno.
Recomendado para:
Marcado enzimático indirecto no radioactivo del ADN durante la síntesis de ADN complementario, PCR, traslación por muescas, marcado con cebador aleatorios o extensión de cebador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mM
Contenido y almacenamiento Aminoallyl-dUTP Solution, 10 mM (100 μL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Polimerasa ADN polimerasa
Método de etiquetado Etiquetado directo
Etiqueta o tinte Aminoalil
Cantidad 100 μl
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) cDNA Synthesis, Non-Radioactive Labeling