Learn More
Sulfato de aminoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349759 25 g 25 g
11359759 100 g 100 g
11369759 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22155.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5466-22-8 | C4H8N8·H2SO4
Aminoacetonitrile sulfate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de aminoacetonitrilo se utiliza en síntesis orgánica, además de como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-22-8
Fórmula molecular C4H8N8·H2SO4
Número MDL MFCD00012851
Sinónimo Glycinonitrile sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetonitrile sulfate
Punto de fusión ∼160°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal (H2NCH2CN)2·H2SO4
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 3916094
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,412
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%