Learn More
Clorhidrato de aminoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| CAS | 6011-14-9 |
| Fórmula molecular | C2H5ClN2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC#N |
| Nombre IUPAC | 2-aminoacetonitrilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 92.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0141 |