Learn More
Clorhidrato de aminoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30328669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328669 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30328669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58005510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetonitrile Hydrochloride
CAS 6011-14-9
Fórmula molecular C2H5ClN2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H
SMILES Cl.NCC#N
Nombre IUPAC 2-aminoacetonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 92.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0141