Learn More
Clorhidrato de aminoacetonitrilo > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431757 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15431757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041984.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetonitrile hydrochloride
Punto de fusión 166°C to 171°C (decomposition)
CAS 6011-14-9
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula molecular C2H5ClN2
Número MDL MFCD00012850
Sinónimo aminoacetonitrile hydrochloride, 2-aminoacetonitrile hydrochloride, glycinonitrile hydrochloride, aminoacetonitrile hcl, unii-s8l3v1ksb7, acetonitrile, amino-, monohydrochloride, s8l3v1ksb7, aminoacetonitrile.hcl, amino-acetonitrile hcl, acmc-209mhz
Información de solubilidad Soluble in water 20°C,1000g/L.
Clave InChI XFKYKTBPRBZDFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C#N)N.Cl
Nombre IUPAC 2-aminoacetonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 92.526
PubChem CID 11491918
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoacetonitrile hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoacetonitrile hydrochloride