Learn More
Aminoacetaldehído dimetil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442887 25 g 25 g
11452887 100 g 100 g
11462887 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15498.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Amino acetaldehyde dimethyl was used in preparation of chitosan- dendrimer hybrids having various functional groups such as carboxyl, ester and poly(ethylene glycol). It was used in an synthesis of a bicyclic proline analog from L-ascorbic acid and in 3-component reaction catalyzed by MgClO4 leading to α-aminophosphonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el amino acetaldehído dimetil se utilizó en la preparación de híbridos de quitosano dendrímero con varios grupos funcionales como el carboxilo, el éster y el poli(etilenglicol). Se utilizó en una síntesis de una análogo de prolina bicíclica a partir del ácido L-ascórbico y en una reacción de componentes-3 catalizada por el MgClO4 que dio lugar a los α-aminofosfonatos.
Solubilidad
miscible en agua. Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
almacénese en condiciones frescas y secas en un recipiente hermético. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22483-09-6
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.137
Número MDL MFCD00008135
Clave InChI QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxietanamina
SMILES COC(CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Densidad 0.973
Punto de ebullición 135°C to 138°C
Temperatura de inflamación 41°C (106°F)
Índice de refracción 1.417
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 741868
Información de solubilidad Miscible in water. Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%