Learn More
Aminoacetaldehído dimetil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225770 25 g Frasco de vidrio 25 g
10235770 100 g Frasco de vidrio 100 g
10657122 500 g Frasco de vidrio 500 g
10532354 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10225770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153340250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22483-09-6
Número MDL MFCD00008135
Clave InChI QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxietanamina
SMILES COC(CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 135°C to 139°C (95.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11NO2
Fórmula lineal H2NCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 758
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Peso molecular (g/mol) 105.14
Viscosidad 0.15 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.