Learn More
Aminoacetaldehído dietil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 645-36-3 |
| Fórmula molecular | C6H15NO2 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | Amino-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxy-2-aminoethane, 1-Amino-2,2-diethoxyethane, 2,2-Bis(ethyloxy)ethanamine, 2,2-Diethoxyethanamine, 2,2-Diethoxyethylamine, 2-Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, Glycinaldehyde Diethyl Acetal, NSC 19501, alpha-Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, beta,beta-Diethoxyethylamine, 2,2-Diethoxy-ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CN)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dietoxietanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1103 |