Learn More
Aminoacetaldehído dietil acetal, 99%
Código de producto. 10326371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326371 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10756052 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10237253 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103070050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-36-3
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00008136
Clave InChI HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
PubChem CID 69524
Nombre IUPAC 2,2-dietoxietanamina
SMILES CCOC(CN)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Densidad 0.9160g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 5 mL
Beilstein 04,308
Gravedad específica 0.916
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación