Learn More
Acetal de dietilo aminoacetaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458633 100 g 100 g
11448633 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10427.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, is used as an agrochemical intermediate, pharmaceutical, syntheses material intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de dietilo aminoacetaldehído se utiliza como un intermedio agroquímico, farmacéutico y como material de síntesis intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco Almacenar en un recipiente hermçeticamente cerrado.Tomar medidas para evitar la acumulación de carga electrostática. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, dióxido de carbono (CO2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-36-3
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00008136
Clave InChI HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
PubChem CID 69524
Nombre IUPAC 2,2-dietoxietanamina
SMILES CCOC(CN)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Densidad 0.916
Punto de ebullición 162°C to 163°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Fórmula lineal H2NCH2CH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.417
Cantidad 100 g
Número UN UN2733
Beilstein 506067
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 98%