Learn More
Amino Tadalafil, TRC
Código de producto. 30133366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133366 10 mg 10 miligramos
17951175 1 mg 1 miligramo
17911605 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62955010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 385769-84-6
Fórmula molecular C21 H18 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 390.39
Sinónimo (6R,12aR)-2-Amino-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Aminotadalafil
Nombre IUPAC (2R,8R)-6-amino-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminotadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18N4O4/c22-24-9-18(26)25-15(21(24)27)8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(25)11-5-6-16-17(7-11)29-10-28-16/h1-7,15,20,23H,8-10,22H2/t15-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1328
Porcentaje de pureza >95%