Learn More
Amino-PEG6-amina(> 90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane-1,20-diamine |
| CAS | 76927-70-3 |
| Fórmula molecular | C14 H32 N2 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane-1,20-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H32N2O6/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h1-16H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 324.414 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.226 |