Learn More
Amino-PEG3-C2-azido, TRC
Código de producto. 30326276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326276 10 g 10 g
30316546 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30326276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58500010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 134179-38-7
Fórmula molecular C8 H18 N4 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
SMILES NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etanamina
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1379