Learn More
Amino-PEG2-alcohol, TRC
Código de producto. 30314055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314055 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30314055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609095100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Aminoethoxy)ethanol
CAS 929-06-6
Fórmula molecular C4 H11 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 1-Amino-2-(2-hydroxyethoxy)ethane, 2-(2-Aminoethoxy)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-(Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-Amino-2'-hydroxydiethyl ether, 2-Aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, 5-Amino-3-oxapentan-1-ol, 5-Hydroxy-3-oxapentylamine, Diethylene glycol amine, Diethylene glycol monoamine, Diglycolamine, Diglycolamine Agent, Diglycolamine-succinimide graft copolymer, NSC 86108, O-(2-Hydroxyethyl) ethanolamine, β-(β-Hydroxyethoxy)ethylamine, β-Hydroxy-β'-aminodiethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES NCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(2-aminoetoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 105.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.079