Learn More
Éster amino-peg1-t-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amino-peg1-t-butyl Ester |
| CAS | 1260092-46-3 |
| Fórmula molecular | C9H19NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Aminoethoxy)-propanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h4-7,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCOCCN |
| Nombre IUPAC | 3-(2-aminoetoxi)propanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1365 |