Learn More
ε-Ácido amino-N-caproico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11465965 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Código de producto. Cantidad
11465965 5 kg
1 options
Código de producto. 11465965 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210164594
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Inhibe la plasmina y la carboxipeptidasa B. ε-Ácido amino-N-caproico, MP Biomedicals es un análogo de lisina que promueve la disociación rápida de la plasmina, inhibiendo así la activación del plasminógeno y la fibrinólisis posterior. Se ha utilizado en
Se informa que EACA inhibe la quimotripsina, el factor VIIa, la lisina carboxipeptidasa, la plasmina y el activador del plasminógeno. Se informa que inhibe la unión del plasminógeno a las plaquetas activadas. Un informe preliminar indicó que inhibe la activación del primer componente del sistema del complemento. Se une e inactiva la carboxipeptidasa B.
Especificaciones
CAS 60-32-2
Punto de fusión 205 °C a 215 °C
Densidad 1,48g/mL (lit.)
Fórmula molecular C6H13NO2
Cantidad 5 kg
Sinónimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
Información de solubilidad soluble en agua (50mg/mL); escasamente soluble en alcohol y metanol; prácticamente insoluble en éter; insoluble en etanol.
Clave InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
Peso molecular (g/mol) 131.175
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.