Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ε-Amino-N-caproic Acid |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.48g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.2 |
| Forma física | Polvo cristalino |