Learn More
ε-Ácido amino-N-caproico, 99,8%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11438000 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11438000 25 g
11448000 100 g
11468000 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438000 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210164525
CAS 60-32-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.175
Clave InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ε-Amino-N-caproic Acid
Color Blanco
Densidad 1.48g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.2
Forma física Crystalline Powder