Learn More
Ácido amino(difenil)acético (2,2-difenilglicina), Mikromol™
Descripción
Ácido amino(difenil)acético (2,2-difenilglicina), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| CAS | 3060-50-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenytoin Sodium Imp. C (EP), Phenytoin Imp. C (EP), Phenytoin USP Related Compound A, Phenytoin USP RC A, Amino(diphenyl)acetic Acid, 2,2-Diphenylglycine, Phenytoin Related Compound A, Phenytoin Impurity C, Phenytoin Sodium Impurity C, Phenytoin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Mostrar más |