Learn More
Aminoalbendazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| CAS | 80983-36-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylthio)- (9CI), 6-(Propylthio)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylthio)-1H-benzimidazol-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| SMILES | CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-propilsulfanil-1H-benzimidazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.083 |