Learn More
Amino Albendazol Sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Albendazole-2-aminosulfone |
| Nombres de analitos o componentes | Albendazole-2-aminosulfone |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0728 |
| Porcentaje de pureza | >95% |