Learn More
Amino Albendazol Sulfona, TRC
Código de producto. 30133241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133241 50 mg 50 miligramos
30138374 100 mg 100 miligramos
18042420 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA58095050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80983-34-2
Fórmula molecular C10 H13 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 239.29
Sinónimo 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole-2-aminosulfone, SKF 81038
Nombre IUPAC 5-propilsulfonil-1H-benzimidazol-2-amina
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole-2-aminosulfone
Nombres de analitos o componentes Albendazole-2-aminosulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0728
Porcentaje de pureza >95%