Learn More
MP Biomedicals Dieta de aminoácidos, sintética, gránulos
Código de producto. 11487341 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487341 50 kg -
11467341 10 kg 10 Kg
11477341 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487341 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0296036250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Dieta rica en aminoácidos Se puede añadir a gel de agar para mejorar el sabor.
  • Dieta rica en aminoácidos
  • Se puede añadir a gel de agar para mejorar el sabor.
  • Se puede utilizar para la investigación.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Dieta animal
Desechables Un solo uso
Formato Sedimento
Cantidad 50 kg
Esterilidad No estéril
Requisitos de almacenamiento Refrigerado
Longitud (imperial) 1 ft.
Longitud (métrico) 0.3048 m
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.