Learn More
Ácido amino(3-clorofenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amino(3-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 7292-71-9 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | α-Amino-3-chlorobenzeneacetic Acid, 3-Chlorophenylglycine, DL-α-Amino-3-chlorophenylacetic Acid, NSC 154922, 2-(m-Chlorophenyl)-glycine, α-Amino-3-chloro-benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NC(C(O)=O)C1=CC(Cl)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2-(3-clorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 185.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |