Learn More
Aminitrozol, LoGiCal
Código de producto. 30463424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463424 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463424 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1745.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-5-nitrothiazole
CAS 140-40-9
Nombres de analitos o componentes 2-Acetamido-5-nitrothiazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetamide, N-(5-nitro-2-thiazolyl)-Thiazole, 2-acetamido-5-nitro- (6CI,7CI), 2-(Acetylamino)-5-nitrothiazole, 2-Acetamido-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-acetamidothiazole, Acetyl enheptin, Acinitrazol, Acinitrazole, Ametoterina, Aminitrozol, Aminitrozole, CL 5279, Cyzine Premix, Enheptin A, Gynofon, Lavoflagin, N-(5-Nitro-2-thiazolyl)acetamide, NSC 31539, NSC 45914, Nitazol, Nitazole, Nithiamide, Pleocide, Trichlorad, Trichocid, Trichoman, Trichorad, Trichoral, Tricogen, Tricolaval, Tricoral, Tricosteril, Trikolaval, Tritheon
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O3S/c1-3(9)7-5-6-2-4(12-5)8(10)11/h2H,1H3,(H,6,7,9)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)acetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 187.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0052 g/mol