Learn More
MedChemExpress Amine-PEG3-Biotin
Código de producto. 16460747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460747 50 mg 50 miligramos
16457157 5 mg 5 miligramos
16425326 100 mg 100 miligramos
16414438 10 mg 10 miligramos
16413086 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16460747 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY111377
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Amine-PEG3-Biotin is a signal amplification label containing a biotin group and a terminal primary amine group.
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Peso molecular 418.55 g/mol
Solubilidad DMSO : 250 mg/mL (597.30 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (238.92 mM; Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 359860-27-8