Learn More
Monoclorhidrato de amilorida dihidrato, TRC
Código de producto. 30333999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333999 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA684560100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Fórmula molecular C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Nombre IUPAC 3,5-diamino-N-carbamimidoil-6-cloropirazina-2-carboxamida;dihidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 302.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0457