Learn More
Clorhidrato de Amiliura, TRC
Código de producto. 18062010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062010 50 mg 50 miligramos
18041910 5 g 5 g
18030910 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18062010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57870050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2016-88-8
Fórmula molecular C6 H8 Cl N7 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 266.09
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxyl)guanidine hydrochloride, Amilorid hydrochloride, Amiloride hydrochloride, Amipramidine, Amipramizide, Amiprazide, Colectril, Guanamprazine hydrochloride, MK-870 hydrochloride, Midamor, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, Nilurid
Nombre IUPAC 3,5-diamino-N-carbamimidil-6-cloropirazina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiloride hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0246