Learn More
Amiloride hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462086 500 mg 500 miligramos
16448216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0285A
MedChemExpress Amiloride hydrochloride (MK-870 hydrochloride) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride is a blocker of polycystin-2 (PC2; TRPP2) channel.
Amiloride hydrochloride (MK-870 hydrochloride) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride is a blocker of polycystin-2 (PC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiloride hydrochloride
CAS 2016-88-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9Cl2N7O
Cantidad 500 mg
Sinónimo MK-870 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (375.81 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (26.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(N)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 266.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.09
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism